Tisk…
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400046-1G PC400046-250MG
APOSPC400046-1GEA 5690 CZK
APOSPC400046-1G APOSPC400046-250MG
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24678362
CAS číslo: 1204176-29-3