Tisk…
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 2070 CZK
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28657913
CAS číslo: 1578156-19-0