Tisk…
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400042-250MG PC400042-1G
APOSPC400042-250MGEA 5260 CZK
APOSPC400042-250MG APOSPC400042-1G
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561228
CAS číslo: 1468662-00-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III