Tisk…
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400041-250MG PC400041-1G
APOSPC400041-250MGEA 4630 CZK
APOSPC400041-250MG APOSPC400041-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561227
CAS číslo: 1862532-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III