Tisk…
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400040-250MG PC400040-1G
APOSPC400040-250MGEA 2900 CZK
APOSPC400040-250MG APOSPC400040-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₅Br₂F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30537997
CAS číslo: 401514-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III