tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC400038-100MG
PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA
5690
CZK
APOSPC400038-100MG
APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Vzorec:
C₁₂H₁₄BrF₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31695385 CAS číslo: 2231675-56-0 UN: 1759 ADR: 8,III |