Tisk…
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400037-100MG PC400037-250MG
APOSPC400037-100MGEA 4240 CZK
APOSPC400037-100MG APOSPC400037-250MG
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆BrF₂N·ClH
MW: 258.491 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31561224
CAS číslo: 2231675-44-6