Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400035-1G
PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA
18350
CZK
APOSPC400035-1G
APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₃FN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31536750 CAS číslo: 2187434-95-1 |