Tisk…
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 25100 CZK
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31536749
CAS číslo: 2187435-18-1