Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC400033-1G
PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA
16200
CZK
APOSPC400033-1G
APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₅H₁₅FN₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31536748 CAS číslo: 2187435-47-6 |