Tisk…
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400032-1G PC400032-250MG
APOSPC400032-1GEA 3970 CZK
APOSPC400032-1G APOSPC400032-250MG
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Vzorec: C₁₁H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527098
CAS číslo: 111477-98-6