5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
PC400031-1G
PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA
2150
CZK
APOSPC400031-1G
APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₁₉FO₂Si MW: 254.373 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17676576 CAS číslo: 113984-67-1 |