Tisk…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400030-500MG PC400030-250MG
APOSPC400030-500MGEA 8370 CZK
APOSPC400030-500MG APOSPC400030-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256046
CAS číslo: 1211540-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III