Tisk…
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC400026-250MG PC400026-500MG
APOSPC400026-250MGEA 9920 CZK
APOSPC400026-250MG APOSPC400026-500MG
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₄BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31536744
CAS číslo: 1246224-44-1