Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene, 4-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC400013-1G PC400013-250MG
APOSPC400013-1GEA 5960 CZK
APOSPC400013-1G APOSPC400013-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407497
CAS číslo: 1807209-28-4