6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC400012-1G
PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA
17360
CZK
APOSPC400012-1G
APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₅BrFNO MW: 206,012 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26407502 CAS číslo: 1807234-85-0 |