Tisk…
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 1210 CZK
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26407501
CAS číslo: 1820620-31-2