Tisk…
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 1660 CZK
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
MW: 542,588 g/mol
Bod tání: 106…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683567
CAS číslo: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III