Tisk…
2,6-Difluorostyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3951-1G PC3951-5G
APOSPC3951-1GEA 1240 CZK
APOSPC3951-1G APOSPC3951-5G
2,6-Difluorostyrene 97%
2,6-Difluorostyrene
Vzorec: C₈H₆F₂
Bod varu: 59 °C (51 mm Hg)
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134389
CAS číslo: 207226-37-7
UN: 1993
ADR: 3,III