trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3949-100G
PC3949-25G
PC3949-5G
PC3949-50G
APOSPC3949-100GEA
6880
CZK
APOSPC3949-100G
APOSPC3949-25G
APOSPC3949-5G
APOSPC3949-50G
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
trans-4,4'-Difluorochalcone
Vzorec:
C₁₅H₁₀F₂O Bod tání: 117…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00219906 CAS číslo: 102692-35-3 |