6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC39455-1G
PC39455-5G
PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA
2440
CZK
APOSPC39455-1G
APOSPC39455-5G
APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₂BrF₃O MW: 238,989 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527216 CAS číslo: 372519-10-3 |