7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3933-1G
PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA
16470
CZK
APOSPC3933-1G
APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Vzorec:
C₁₇H₁₁F₃O₃ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01564466 CAS číslo: 220001-53-6 |