Tisk…
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3930-10G PC3930-1G PC3930-5G
APOSPC3930-10GEA 17690 CZK
APOSPC3930-10G APOSPC3930-1G APOSPC3930-5G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇HClF₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094231
CAS číslo: 173589-92-9
UN: 1760
ADR: 8,III