Tisk…
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 8700 CZK
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Vzorec: C₃H₃F₃O
Bod varu: 25…32 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04128982
CAS číslo: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I