Tisk…
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 5200 CZK
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
MW: 468.552 g/mol
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683575
CAS číslo: 145612-66-4