4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3868-1G
PC3868-5G
APOSPC3868-1GEA
6650
CZK
APOSPC3868-1G
APOSPC3868-5G
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene 97%
4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluorodeca-1,9-diene
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₈ MW: 282,174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094230 CAS číslo: 170804-07-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)