Tisk…
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3864-1G PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA 5790 CZK
APOSPC3864-1G APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₈FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407836
CAS číslo: 85979-49-3