Tisk…
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3854-100G PC3854-25G
APOSPC3854-100GEA 9960 CZK
APOSPC3854-100G APOSPC3854-25G
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
2-(Perfluoroalkyl)ethanol
Mixture where x = 5,6,7,8.....
Bod tání: >100 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00197963
CAS číslo: 68391-08-2