Tisk…
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 18880 CZK
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod varu: 186 °C
Hustota: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037072
CAS číslo: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III