Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 3540 CZK
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Vzorec: C₈H₉FN₂O
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461808
CAS číslo: 238742-80-8