Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 16370 CZK
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O₂
MW: 214,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32219446
CAS číslo: 2383766-24-1