Tisk…
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37870-1G PC37870-250MG PC37870-5G
APOSPC37870-1GEA 3970 CZK
APOSPC37870-1G APOSPC37870-250MG APOSPC37870-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817657
CAS číslo: 88972-04-7
UN: 3261
ADR: 8,III