Tisk…
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 32730 CZK
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20233369
CAS číslo: 1349718-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III