Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37868-1G PC37868-250MG
APOSPC37868-1GEA 6020 CZK
APOSPC37868-1G APOSPC37868-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026220
CAS číslo: 1131397-79-9
UN: 3261
ADR: 8,III