Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC37867-1G PC37867-250MG PC37867-5G
APOSPC37867-1GEA 2440 CZK
APOSPC37867-1G APOSPC37867-250MG APOSPC37867-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339.514 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026153
CAS číslo: 883146-06-3
UN: 3265
ADR: 8 III