3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC37866-1G
PC37866-250MG
PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA
16370
CZK
APOSPC37866-1G
APOSPC37866-250MG
APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂Cl₃FO₂S MW: 263,501 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28785980 CAS číslo: 1803718-50-4 UN: 3261 ADR: 8,III |