Tisk…
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 14880 CZK
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200427
CAS číslo: 2407339-54-0