Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC37864-1G
PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA
2690
CZK
APOSPC37864-1G
APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₈F₃N₃O₂ MW: 283,206 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32200426 CAS číslo: 1555847-50-1 |