Tisk…
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37862-1G PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA 2690 CZK
APOSPC37862-1G APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200424
CAS číslo: 2407339-51-7