Tisk…
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37861-1G PC37861-250MG
APOSPC37861-1GEA 2690 CZK
APOSPC37861-1G APOSPC37861-250MG
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200423
CAS číslo: 2379918-47-3