8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC37856-1G
PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA
17360
CZK
APOSPC37856-1G
APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₄BrF₃N₂O₂ MW: 309,039 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18073566 CAS číslo: 1038389-93-3 |