Tisk…
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 6680 CZK
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200326
CAS číslo: 2379918-57-5