Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3785-5G
APOSPC3785-5GEA 2480 CZK
APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042843
CAS číslo: 1065076-39-2