Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 2360 CZK
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉FN₂O₂
Bod tání: 304…307 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10007771
CAS číslo: 850705-30-5