Tisk…
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3741-1G PC3741-25G PC3741-5G
APOSPC3741-1GEA 1660 CZK
APOSPC3741-1G APOSPC3741-25G APOSPC3741-5G
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec: C₁₁H₁₀F₆O
Bod varu: 101…102 °C (20 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412228
CAS číslo: 2379-17-1