Tisk…
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3739E-100MG PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA 50590 CZK
APOSPC3739E-100MG APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₁₁FO₅
Bod tání: 120…126 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064096
CAS číslo: 34168-77-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III