Tisk…
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 19740 CZK
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Vzorec: C₆H₁₁FO₅
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063302
CAS číslo: 7226-70-2