Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3705-1G PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA 8770 CZK
APOSPC3705-1G APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101430
CAS číslo: 1065076-31-4
UN: 3261
ADR: 8,III