Tisk…
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G PC3691-250MG PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA 4300 CZK
APOSPC3691-1G APOSPC3691-250MG APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101429
CAS číslo: 1016234-89-1