Tisk…
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC3682-1G PC3682-25G PC3682-5G
APOSPC3682-1GEA 622 CZK
APOSPC3682-1G APOSPC3682-25G APOSPC3682-5G
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂Cl₂FNO₂
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763598
CAS číslo: 36556-51-1